Kluczowe dokumenty
AMBH9614F52F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-methoxybenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XOSUADSADIJLGO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116022-18-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)