Merck
AMBH9614F44E
Ambeed, Inc.
4-Hydrazinylbenzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-hydrazinobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11)
Klucz InChI
NBJSNAGTUCWQRO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4392-54-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)