Merck
AMBH9614F410
Ambeed, Inc.
Methyl 3-iodo-1H-indazole-7-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.07
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7IN2O2/c1-14-9(13)6-4-2-3-5-7(6)11-12-8(5)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
BGYFLVURLOZQLU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944899-05-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)