Merck
AMBH9614F40B
Ambeed, Inc.
3-Bromonaphthalen-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7BrO/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,12H
Klucz InChI
QSAZQMOSZQCHHU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90767-17-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90767-17-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)