Merck
AMBH9614F3D0
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.65
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H4ClF3O2S/c11-7-5-2-1-4(10(12,13)14)3-6(5)17-8(7)9(15)16/h1-3H,(H,15,16)
Klucz InChI
PNTKTPICUDNHIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923849-73-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/923849-73-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)