Merck
AMBH9614F3B9
Ambeed, Inc.
N-(2-Pyridyl-Me)-Gly-OEt
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl [(2-pyridinylmethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)8-11-7-9-5-3-4-6-12-9/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
Klucz InChI
UCSBXEQEHOOKHG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62402-24-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)