Merck
AMBH9614F222
Ambeed, Inc.
N2,N'6-dihydroxypyridine-2,6-bis(carboximidamide)
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.18
Numer MDL:
Iupac Name
N~2~,N~6~-dihydroxy-2,6-pyridinedicarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H9N5O2/c8-6(11-13)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12-14/h1-3,13-14H,(H2,8,11)(H2,9,12)
Klucz InChI
LNNDGURTIWTXDX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50545-09-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)