Merck
AMBH9614F1C1
Ambeed, Inc.
19-Bromononadecanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.41
Numer MDL:
Iupac Name
19-bromononadecanoic acid
Inchi Code
1S/C19H37BrO2/c20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)22/h1-18H2,(H,21,22)
Klucz InChI
FLMPHTLDVWMADF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78774-38-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)