Merck
AMBH95E132AA
Ambeed, Inc.
2-Phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.25
Numer MDL:
Iupac Name
2-phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C14H12O4/c15-10-7-12(17)14(13(18)8-10)11(16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,15,17-18H,6H2
Klucz InChI
SLHBRIIHMDJIBT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/727-71-9.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)