Kluczowe dokumenty
AMBH95E131B8
Ambeed, Inc.
4-((4-Methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H17N3O2S/c1-13-6-8-14(9-7-13)17(15,16)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
Klucz InChI
YEKKOBZSGMPECJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21623-68-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)