Merck
AMBH95E08B41
Ambeed, Inc.
3-Bromo-pyrrolo[1,2-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 3-bromopyrrolo[1,2-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)8-3-4-9-12-5-7(11)6-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
ZLULEIWULSBAJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2097068-59-0.html
Synonym
Ethyl 3-bromopyrrolo[1,2-a]pyrimidine-6-carboxylate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)