Merck
AMBH95E08A8C
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-hydroxybenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10/h1-3,10H,(H2,9,11)
Klucz InChI
GUKCLJBAVMNZJH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916213-59-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/916213-59-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)