Merck
AMBH95E08A6B
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.53
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(4-bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
Klucz InChI
JNYUWAFJQNITFC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1727-08-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)