Kluczowe dokumenty
AMBH95E08A2F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-8-2-3(6)4(7-8)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
BZFXEYAWDBWTSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)