Merck
AMBH95E0890F
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.68
Numer MDL:
Iupac Name
(2-aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10ClNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2
Klucz InChI
PKSVTEMCGNQIMD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2894-45-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)