Merck
AMBH95E087B8
Ambeed, Inc.
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-1-3-8(4-7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/167626-64-4.html
Synonym
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)