Merck
AMBH95E08748
Ambeed, Inc.
(7-Methoxy-5-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(7-methoxy-5-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H11BO3S/c1-6-3-7-5-9(11(12)13)15-10(7)8(4-6)14-2/h3-5,12-13H,1-2H3
Klucz InChI
QMSRQVNGCIFRAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1443531-60-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)