Merck
AMBH95E08647
Ambeed, Inc.
Diethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
diethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-3-14-9(12)7-5-8(11-6-7)10(13)15-4-2/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
SQDULIUHZHMBIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55942-40-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)