Merck
AMBH95E08609
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.9
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFI/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Klucz InChI
OQUKJSVQMVBUBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845866-85-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)