Merck
AMBH95E08602
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.06
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-5-11-12-8(6)7-3-1-2-4-10-7/h1-5H,(H,11,12)
Klucz InChI
IJIUJGQXEDRMIM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166196-52-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/166196-52-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)