Kluczowe dokumenty
AMBH95E085F2
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-(chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Iupac Name
5-chloro-6-(chloromethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O2/c6-1-2-3(7)4(10)9-5(11)8-2/h1H2,(H2,8,9,10,11)
Klucz InChI
BXVCXZREYQLVTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73742-45-7.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)