Kluczowe dokumenty
AMBH95E084F9
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-ethoxycarbonylmethyl-piperidine-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-3-16-11(14)9-13-7-5-10(6-8-13)12(15)17-4-2/h10H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
OBXXSRPAQLOXJN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1838-39-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)