Merck
AMBH95E083DE
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10(13)14/h3-5,11H,2H2,1H3
Klucz InChI
GHUFFYRUAHAHQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104356-27-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)