Merck
AMBH95E0833C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.45
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)9/h1-2H
Klucz InChI
ZTHRAKNXQNIZLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357944-86-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357944-86-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)