Merck
AMBH95E082E2
Ambeed, Inc.
Bromo-PEG2-bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.97
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
Klucz InChI
UOWNEWCMPHICQH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31255-10-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)