Merck
AMBH95E0828E
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-chloropyridazin-3-yl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (6-chloro-3-pyridazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-2-13-8(12)5-6-3-4-7(9)11-10-6/h3-4H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
TZRXXSGPQOFJKS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1023817-10-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)