Merck
AMBH95E08109
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzofuran-3-yl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-14-12(13)7-9-8-15-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82156-58-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)