Merck
AMBH95E07F7A
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 3-fluoro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-3-7(9(11)12-2)5-8(10)4-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
DBJVSFWNQPRBGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/660416-38-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)