Merck
AMBH95E07E9F
Ambeed, Inc.
N1-Dodecylpropane-1,3-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.45
Numer MDL:
Iupac Name
N~1~-dodecyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
XMMDVXFQGOEOKH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or colorless to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5538-95-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)