Merck
AMBH95E07DCA
Ambeed, Inc.
11-methoxy-11-oxoundecanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.3
Numer MDL:
Iupac Name
11-methoxy-11-oxoundecanoic acid
Inchi Code
1S/C12H22O4/c1-16-12(15)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11(13)14/h2-10H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
JAELIPKEGUQPKD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3927-60-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)