Merck
AMBH95E07D7B
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,4-dihydro-2H-1,4-thiazine-6-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.24
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3,4-dihydro-2H-1,4-thiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11NO2S/c1-2-10-7(9)6-5-8-3-4-11-6/h5,8H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
RCONQUSZVHGZQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101417-21-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101417-21-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)