Merck
AMBH95E07D22
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-Diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-5-9(13)6-12-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
RBLOMFQUEUBEBG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858671-91-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)