Kluczowe dokumenty
AMBH95E07CF1
Ambeed, Inc.
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-5-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H
Klucz InChI
ZYBZDDMAAQTLEV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)