Kluczowe dokumenty
AMBH95E07C47
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-sulfanylpropan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-mercapto-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H10OS/c1-4(2,6)3-5/h5-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
DNROCZZBRJKCNN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73303-88-5.html
Synonym
2-Mercapto-2-methylpropan-1-ol
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)