Merck
AMBH93EDD2C9
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methoxybutane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.59
Numer MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-methoxybutane
Inchi Code
1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
DFLRARJQZRCCKN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17913-18-7.html
Piktogramy
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)