Merck
AMBH93EDD060
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromopyridin-3-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.91
Numer MDL:
Iupac Name
2,4-dibromo-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H,8H2
Klucz InChI
FCDIANNJBNOJDX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102249-45-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)