Merck
AMBH93EDD021
Ambeed, Inc.
N-Acetyltryptamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.26
Numer MDL:
Iupac Name
N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-9(15)13-7-6-10-8-14-12-5-3-2-4-11(10)12/h2-5,8,14H,6-7H2,1H3,(H,13,15)
Klucz InChI
NVUGEQAEQJTCIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1016-47-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)