Merck
AMBH93E4C9C3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butoxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
JBSSNSQYEIJWJT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Semi-solid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344296-29-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)