Merck
AMBH93E4C9B0
Ambeed, Inc.
(2-Bbromo-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.53
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-4-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c1-5-2-3-7(10-9)6(8)4-5;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
DZFPIGYCQCPEQN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156941-61-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)