Merck
AMBH93E4C648
Ambeed, Inc.
Dimethyl 2,2'-thiodiacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Numer MDL:
Iupac Name
dimethyl 2,2'-thiodiacetate
Inchi Code
1S/C6H10O4S/c1-9-5(7)3-11-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZQUQLLPRRJVUES-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16002-29-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)