Merck
AMBH93E4C61A
Ambeed, Inc.
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,11H,(H,10,12)
Klucz InChI
OUAQKJFQZWGCIF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5841-63-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)