Merck
AMBH93E4C58E
Ambeed, Inc.
2-Bromothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.09
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNS/c8-7-4-5-6(10-7)2-1-3-9-5/h1-4H
Klucz InChI
GQUVXOMKKYDVQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown solid or liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94191-15-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)