Merck
AMBH93E4C574
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.05
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-6(8)9-3-5(10-4)7(11)12-2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
JQSCMRUAOPYORA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823888-27-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)