Merck
AMBH93E4C4A7
Ambeed, Inc.
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-2-11-6(10)5-7-3-4-8-9-5/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
BSPOWIFCNQWLIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6498-02-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6498-02-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)