Kluczowe dokumenty
AMBH93E4C47F
Ambeed, Inc.
2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol
About This Item
Iupac Name
2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3
Klucz InChI
BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)