Merck
AMBH93E4C461
Ambeed, Inc.
N-((2-Bromophenyl)carbamothioyl)benzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-benzoyl-N'-(2-bromophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C14H11BrN2OS/c15-11-8-4-5-9-12(11)16-14(19)17-13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H2,16,17,18,19)
Klucz InChI
DNXBFCJFFLDLAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5391-29-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)