Merck
AMBH93E4C3CB
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,7-naphthyridin-1(2H)-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo[2,7]naphthyridin-1(2H)-one
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-7-3-5-1-2-10-8(12)6(5)4-11-7/h1-4H,(H,10,12)
Klucz InChI
AHYAOBRZYNUZEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260671-39-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260671-39-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)