Merck
AMBH93D59114
Ambeed, Inc.
SM-324405
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.42
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-(3-((6-amino-2-butoxy-8-hydroxy-9H-purin-9-yl)methyl)phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C19H23N5O4/c1-3-4-8-28-18-22-16(20)15-17(23-18)24(19(26)21-15)11-13-7-5-6-12(9-13)10-14(25)27-2/h5-7,9H,3-4,8,10-11H2,1-2H3,(H,21,26)(H2,20,22,23)
Klucz InChI
MXILFZWMVNDOIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677773-91-0.html
Synonym
Methyl 2-(3-((6-amino-2-butoxy-8-oxo-7H-purin-9(8H)-yl)methyl)phenyl)acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)