Merck
AMBH93D538F4
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.75
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NOS.ClH/c1-12-9-2-3-10-8(6-9)7-11-4-5-13-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZILRHMIPALDQKI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-58-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)