Merck
AMBH93D537EF
Ambeed, Inc.
Furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
Klucz InChI
NRWGQISVIQMPPG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)